Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate |
| Smeltepunkt | 130,0 °C |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Lineær formel | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O |
| Fieser | 08,8 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: uopløselige i ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.