Få mere at vide
Ammonium Cerium(IV) Sulfate, Certified AR for analysis, low in rare earths, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10408400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10408400 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10408400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3771/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 130°C
CAS 10378-47-9
Farve Orange
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CeH20N4O18S4
MDL nummer 149417
InChI nøgle VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
SMIL N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ4-cerium(4+) tetraamine dihydrate tetrahydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 632.53
Formel vægt 632.54g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.