Få mere at vide
Ammonium cerium(IV) nitrate, Purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 16685763 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
:
5 kg
Artikelnummer.
16685763 5 kg
1 options
Artikelnummer. 16685763 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 222505KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cerium(IV) nitrate
Smeltepunkt 214°C (Decomposition)
CAS 16774-21-3
Farve Orange
CAS Max % ≤ 100%
Mængde 5 kg
Molekylær formel CeH8N8O18
Lineær formel Ce(NH4)2(NO3)6
Synonym Ceric ammonium nitrate
InChI nøgle WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn λ⁴-cerium(4+) bis(nitric acid) diamine tetranitrate
Molekylvægt (g/mol) 548.22
Grad Reagent
Tæthed 2.49 g/cm3 (20°C)