Få mere at vide
Ammonium cerium(IV) nitrate, pure
Artikelnummer. 15582283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15582283 5 kg 5kg
15572283 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15582283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212360050
Request Bulk or Custom Format
Oxidationsreagens
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16774-21-3
Molekylær formel H8CeN8O18
Molekylvægt (g/mol) 548.22
Synonym Ceric ammonium nitrate, CAN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cerium(IV) nitrate
Smeltepunkt 107.0°C to 108.0°C
Mængde 5 kg
Lineær formel (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Merck Index 15,1991
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1410g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in fat, soluble in alcohol
Formel vægt 548.22
Grad Ren
Tab ved tørring 2% max.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.