Få mere at vide
Ammonium Cerium(IV) Nitrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10650141 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10650141 100 g 100g
10131800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10650141 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3730/48
Kemiske identifikatorer
CAS 16774-21-3
Molekylær formel CeH8N8O18
Molekylvægt (g/mol) 548.22
MDL nummer 151121
InChI nøgle WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn λ4-cerium(4+)bis(salpetersyre)diamintetranitrat
SMIL N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 107°C
Farve Orange
pH 1
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 100 g
Formel vægt 548.22g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.