Få mere at vide
Ammonium cerium(IV) nitrate, 99%, ACS reagent
Artikelnummer. 10544534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10544534 25 g Glasflaske 25g
10095483 50 g Glasflaske 50g
10373123 100 g Glasflaske 100g
10483551 500 g Glasflaske 500g
11994371 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10544534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18 | 548.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16774-21-3
Molekylær formel H8CeN8O18
Molekylvægt (g/mol) 548.22
MDL nummer MFCD00151121
Synonym Ceric ammonium nitrate, CAN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cerium(IV) nitrate
Smeltepunkt 107.0°C to 108.0°C
Navn note 98.5%
Farve Beige-gul til hvid
Fysisk form Flakes or Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Merck Index 15,1991
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1410g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in fat, soluble in alcohol
Formel vægt 548.22
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.