Få mere at vide
Ammonium cerium(IV) nitrate, 99%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium cerium(IV) nitrate |
| Smeltepunkt | 107.0°C to 108.0°C |
| Navn note | 98.5% |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Fysisk form | Flakes or Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| Fieser | 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68 |
| Merck Index | 15,1991 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium cerium(IV) nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.