Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30011150
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30011150 5 g
1 options
Artikelnummer. 30011150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6336655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Molekylær formel C H2 O3 . 2 H3 N
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
SMIL N.N.OC(=O)O
IUPAC navn azane; Kulsyre
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Formel vægt 96.0535