missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium Carbonate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Carbonate |
| CAS | 10361-29-2 |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00010890 |
| Synonym | Ammonium carbonate, salt of hartshorn, Ammonium carbonate |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?