Få mere at vide
Ammoniumkarbonatopløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917163 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12917163 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12917163 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 013 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 DKK
    654.93 DKK / 1000ml
    Spare 162.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Ammonium Carbonate Solution
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1005201
Element Ammoniumcarbonatopløsning
Mængde 1000 ml
Grad Eu. Ph.
Produktidentifikator
  • Ammonium Carbonate Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1005201 (RP 013)