Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra NF, Ph. Franc., FCC, Solstice
Beskrivelse
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbonate |
| CAS | 1111-78-0, 1066-33-7 |
| Mængde | 25 kg |
| Molekylær formel | CH8N2O3 |
| InChI nøgle | SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [NH4+].O.NC([O-])=O |
| IUPAC navn | ammoniumhydratcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.09 |