missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammoniumcarbonat, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-7071762 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Pakke med 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15681020

Brand: Honeywell-Fluka 112041KG

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra NF, Ph. Franc., FCC

  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.086
MDL nummer MFCD00010890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC navn diazanium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ammonium Carbonate
Navn note Meets analytical specification of NF, Ph.Franc.,FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formel vægt 96.09g/mol
Grad puriss.
Rester efter tænding ≤0.05% (as SO4)
Tæthed Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium carbonate
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.