Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Carbonate |
| Navn note | Opfylder analytisk specifikation fra NF, Ph.Franc., FCC |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Formel vægt | 96,09 g/mol |
| Grad | puriss. |
| Rester efter tænding | ≤0,05% (som SO4) |
| Tæthed | Dampdensitet: 2,7 (vs luft) |