Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15681020 1 kg 1kg
15691020 2.5 kg 2.5kg
15601030 6 x 1 kg Pakke med 6
15611030 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15681020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 112041KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra NF, Ph. Franc., FCC
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.086
MDL nummer MFCD00010890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC navn diazanium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Carbonate
Navn note Meets analytical specification of NF, Ph.Franc.,FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formel vægt 96.09g/mol
Grad puriss.
Rester efter tænding ≤0.05% (as SO4)
Tæthed Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate