Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Description
Ammoniumcarbonat bruges i vid udstrækning som hævemiddel i lebkuchen, småkager og flade kiks. Det finder en vigtig anvendelse som et brækmiddel og en aktiv ingrediens i nogle hostesirupper. Det er hovedbestanddelen i lugtende salte og en aktiv ingrediens i nogle røgfrie tobaksprodukter, shampoo og farvestoffer, der bruges i tekstilindustrien. Det er en vigtig forløber for det moderne hævemiddels bagepulver og bagepulver. Det tjener som et skummiddel til fremstilling af ekspanderet materiale. Det bruges også som et reagens til analytiske formål i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbonate |
| Smeltepunkt | 60° (sublimering) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Molekylær formel | CH8N2O3 |
| Beilstein | 3627235 |
| Synonym | ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt