Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11312078
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312078 10 g 10g
11392068 50 g 50g
11302078 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012980.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,086 g/mol
Ammoniumcarbonat bruges i vid udstrækning som hævemiddel i lebkuchen, småkager og flade kiks. Det finder en vigtig anvendelse som et brækmiddel og en aktiv ingrediens i nogle hostesirupper. Det er hovedbestanddelen i lugtende salte og en aktiv ingrediens i nogle røgfrie tobaksprodukter, shampoo og farvestoffer, der bruges i tekstilindustrien. Det er en vigtig forløber for det moderne hævemiddels bagepulver og bagepulver. Det tjener som et skummiddel til fremstilling af ekspanderet materiale. Det bruges også som et reagens til analytiske formål i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
MDL nummer MFCD00010890
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
Smeltepunkt 60° (sublimering)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Molekylær formel C2H11N3O5
Beilstein 3627235
Synonym ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(N)[O-].C(=O)(O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC navn diazanium;hydrogencarbonat;carbamat
Molekylvægt (g/mol) 157.126
PubChem CID 24660
Formel vægt 96.09