Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, NH3 ca. 30%
Beskrivelse
Ammoniumcarbonat er velegnet som hævemiddel, pH-kontrolmiddel, dejforstærker og teksturizer. Det kan bruges som et dispergeringsmiddel til SiO2 nanopartikler til dynamisk lysspredning, Z-potentiale og centrifugale væskesedimentationsmålinger og i syntesen af ZnO nanopartikler. Det kan også bruges som et elueringsmiddel ved adskillelse af silicananopartikler ved asymmetrisk flow field-flow fraktionering (AF4) koblet til induktivt koblet plasmamasse. Det blev brugt i eksperiment til at skelne mellem 26 forskellige phenoliske komponenter og i kapillær elektroforese-massespektrometri (CE-MS/MS) som hurtig screeningsteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumcarbonat er velegnet som hævemiddel, pH-kontrolmiddel, dejforstærker og teksturizer. Det kan bruges som et dispergeringsmiddel til SiO2 nanopartikler til dynamisk lysspredning, Z-potentiale og centrifugale væskesedimentationsmålinger og i syntesen af ZnO nanopartikler. Det kan også bruges som et elueringsmiddel ved adskillelse af silicananopartikler ved asymmetrisk flow field-flow fraktionering (AF4) koblet til induktivt koblet plasmamasse. Det blev brugt i eksperiment til at skelne mellem 26 forskellige phenoliske komponenter og i kapillær elektroforese-massespektrometri (CE-MS/MS) som hurtig screeningsteknik.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbonate |
| Smeltepunkt | 60 °C (sublimering) |
| Mængde | 5000 g |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Assay Procent Noter | NH 3≈ 30 % |
| Lineær formel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 3627235 |
| Merck Index | 14,508 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 96.09 |