Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, NH3 ca. 30%
Artikelnummer. 11471698
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471698 1000 g 1000g
11481698 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13955.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,086 g/mol
Ammoniumcarbonat er velegnet som hævemiddel, pH-kontrolmiddel, dejforstærker og teksturizer. Det kan bruges som et dispergeringsmiddel til SiO2 nanopartikler til dynamisk lysspredning, Z-potentiale og centrifugale væskesedimentationsmålinger og i syntesen af ZnO nanopartikler. Det kan også bruges som et elueringsmiddel ved adskillelse af silicananopartikler ved asymmetrisk flow field-flow fraktionering (AF4) koblet til induktivt koblet plasmamasse. Det blev brugt i eksperiment til at skelne mellem 26 forskellige phenoliske komponenter og i kapillær elektroforese-massespektrometri (CE-MS/MS) som hurtig screeningsteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumcarbonat er velegnet som hævemiddel, pH-kontrolmiddel, dejforstærker og teksturizer. Det kan bruges som et dispergeringsmiddel til SiO2 nanopartikler til dynamisk lysspredning, Z-potentiale og centrifugale væskesedimentationsmålinger og i syntesen af ZnO nanopartikler. Det kan også bruges som et elueringsmiddel ved adskillelse af silicananopartikler ved asymmetrisk flow field-flow fraktionering (AF4) koblet til induktivt koblet plasmamasse. Det blev brugt i eksperiment til at skelne mellem 26 forskellige phenoliske komponenter og i kapillær elektroforese-massespektrometri (CE-MS/MS) som hurtig screeningsteknik.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.086
MDL nummer MFCD00010890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC navn diazanium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
Smeltepunkt 60 °C (sublimering)
Mængde 1000 g
Lugt Ammoniak-lignende
Assay Procent Noter NH 3≈ 30 %
Lineær formel (NH4)2CO3
Beilstein 3627235
Merck Index 14,508
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 96.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate