Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11416502 100 g
1 options
Artikelnummer. 11416502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215010880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
CAS 10361-29-2
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Molekylær formel CH8N2O3
Synonym hartshorn salt, bis soda triamine, ammonium carbonate, acs, bis carbonic acid triamine
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC navn diazanium;carbonat
Molekylvægt (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formel vægt 96.09