Tekniske data
| Smeltepunkt | 58°C |
| CAS | 506-87-6 |
| Farve | White |
| pH | 9.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | CH8N2O3 |
| MDL nummer | 10890 |
| InChI nøgle | PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N.N.OC(O)=O |
| Vis mere |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /