Få mere at vide
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11924321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11924321
Brand: Thermo Scientific Acros 446240010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.09
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn carbonic acid diamine
SMIL N.N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
Smeltepunkt 58.0°C
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).)
Formel vægt 96.09
Grad HPLC
Emballage Glass bottle