Få mere at vide
Ammoniumkarbonat, ekstra rent, pulver, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11463713 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463713 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11463713 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3640/53
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Smeltepunkt 58 °C
CAS 506-87-6
Farve Hvid
pH 9.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel CH8N2O3
MDL nummer 10890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OC(O)=O
IUPAC navn kulsyrediamin
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Formel vægt 96,09 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 69 hPa ved 20 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /