Få mere at vide
Ammonium Carbonate, Extra Pure, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10385260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10385260 5 kg Plastic keg 5kg
10080030 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3640/65
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer 10890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn carbonic acid diamine
SMIL N.N.OC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 58°C
Farve White
pH 9.4
Fysisk form Solid
Mængde 5 kg
Formel vægt 96.09g/mol
Emballage Plastic keg
Damptryk 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /