Få mere at vide
Ammoniumkarbonat, certificeret AR til analyse, pulver, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10408210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10408210 500 g 500g
10223180 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408210 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3680/53
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer 10890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn kulsyrediamin
SMIL N.N.OC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 58 °C
Farve Hvid
pH 9.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 96,09 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 69 hPa ved 20 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /