Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10734581 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10734581 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10734581 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0015.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opfylder ACS specifikationer
Tekniske data
Smeltepunkt 58 °C
CAS 506-87-6
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde min. 30,0%
Molekylær formel CH8N2O3
MDL nummer MFCD00010890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OC(O)=O
IUPAC navn kulsyrediamin
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Tæthed 1,5 g/cm³ (20 °C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium carbonate