Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbonate |
| Smeltepunkt | 58,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (NH4)2CO3 |
| Merck Index | 15, 505 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig (320 g/L ved 20 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt