Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, til analyse
Artikelnummer. 10511071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511071 1 kg Plastflaske 1kg
10511272 100 g Plastflaske 100g
10605652 500 g Plastflaske 500g
10257403 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10511071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 DKK
    703.00 DKK / 1kg
    Spare 47.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00010890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC navn diazanium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
Smeltepunkt 58,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig (320 g/L ved 20 °C)
Formel vægt 96.09
Procent renhed ≥30,0% (NH3)
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt 5