Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbonate |
| Smeltepunkt | 58,0 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Lineær formel | (NH4)2CO3 |
| Merck Index | 15, 505 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig (320 g/L ved 20 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium carbonate