Få mere at vide
Ammoniumcarbonat, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15661790 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661790 100 g 100g
15691790 25 g 25g
15601800 500 g 500g
15671790 1 kg 1kg
15681790 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15661790 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 207861100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.04 DKK
    389.43 DKK / 100g
    Spare 49.61 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
ACS reagens,≥ 30,0 % NH3-basis
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
Molekylær formel CH8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 96.086
MDL nummer MFCD00010890
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC navn diazanium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Carbonate
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 100 g
Lineær formel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formel vægt 96,09 g/mol
Procent renhed ≥30% (NH3-basis)
Grad ACS-reagens
Tæthed Dampdensitet: 2,7 (vs luft)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate