Få mere at vide
Ammonium carbonate, ACS, NH{3} 30.0+%
Artikelnummer. 11303288
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11303288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036229.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I bagepulver, lugtende salte, som analytisk laboratoriereagens, fremstilling af gummimaterialer, kaseinlim
I bagepulver, lugtende salte, som et analytisk laboratoriereagens, fremstilling af gummimaterialer, kaseinlim og brandslukningsmidler Ammoniumcarbonat bruges i vid udstrækning som hævemiddel i lebkuchen, småkager og flade kiks. Det finder en vigtig anvendelse som et brækmiddel og en aktiv ingrediens
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I bagepulver, lugtende salte, som analytisk laboratoriereagens, fremstilling af gummimaterialer, kaseinlim og brandslukningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-87-6
MDL nummer MFCD00010890
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbonate
Smeltepunkt 60°C (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde NH3 30.0+%
Molekylær formel CH8N2O3
Beilstein 3627235
Merck Index 14,508
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Opløselighedsinformation Slowly soluble in water (1:4 portion); Decomposes in hot water.
InChI nøgle PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC navn diazanium;carbonat
Molekylvægt (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formel vægt 96.09
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) NH3 ≥30.0%
Lugt Ammonia-like
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium carbonate