Få mere at vide
Ammonium Carbamate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Carbamate |
| Smeltepunkt | 152°C (Closed Capillary Tube) |
| CAS | 1111-78-0 |
| Mængde | 500 g |
| MDL nummer | MFCD00013010 |
| Synonym | Ammonium carbamate, Ammonium carbaminate, Carbamic acid ammonium salt, Ammonium carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.07 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.6 g/cm3 at 20°C |