Få mere at vide
Ammonium carbamate, 98%
Descripción
Ammoniumcarbamat bruges til fremstilling af gødning. Det fungerer som et ammoniakeringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af carbamoylphosphat, som er afgørende for urinstofcyklus og pyrimidinproduktion. Ud over dette bruges det til fremstilling af trimethylsilylcarbamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbamate |
| Smeltepunkt | 60° (sublimation) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3914091 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone. |
| Formel vægt | 78.07 |
| Tæthed | 1.6 |
Seguridad y manipulación
- Ammonium carbamate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium carbamate
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.