Få mere at vide
Ammoniumcarbamat, 98%
Artikelnummer. 11343417
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343417 250 g 250g
11333417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018134.30
 Begrænset vare
På lager
Ammoniakeringsmiddel | CAS: 1111-78-0 | CH6N2O2 | 78,071 g/mol
Ammoniumcarbamat bruges til fremstilling af gødning. Det fungerer som et ammoniakeringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af carbamoylphosphat, som er afgørende for urinstofcyklus og pyrimidinproduktion. Ud over dette bruges det til fremstilling af trimethylsilylcarbamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111-78-0
Molekylær formel CH6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 78.071
MDL nummer MFCD00013010
InChI nøgle BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate
PubChem CID 517232
IUPAC navn azanium;carbamat
SMIL C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium carbamate
Smeltepunkt 60° (sublimering)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Tæthed 1.6
Beilstein 3914091
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand og ammoniumhydroxid. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i acetone.
Formel vægt 78.07
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbamate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbamate