Få mere at vide
Ammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30344267
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30344267 5 g
1 options
Artikelnummer. 30344267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6338205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Mængde 5 g
Molekylær formel BrH4N
Synonym Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
InChI formel InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SMIL [NH4+].[Br-]
IUPAC navn azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 97.94
Formel vægt 96.9527