Få mere at vide
Ammonium bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11342078
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342078 100 g 100g
11322078 5 g 5g
11332078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012981.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ammoniumbromid bruges i lægemidler for dets bromidion. Det bruges til en række analytiske kemiapplikationer. Det bruges også til fotografering i film, plader og papir; i brandsikring af træ; i litografi og procesgravering og som korrosionsinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12124-97-9
Molekylær formel BrH4N
Molekylvægt (g/mol) 97.94
MDL nummer MFCD00011419
InChI nøgle SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ammoniumbromid
SMIL [NH4+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bromide
Smeltepunkt 452°C (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,505
Opløselighedsinformation Soluble in water (970mg/ml at 25°C),methanol,ethanol,alcohol (freely),and acetone (freely).
Formel vægt 97.97
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.429 g/mL