Få mere at vide
Ammoniumbromid, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Korrosionsinhibitorer, fremstilling af fotografiske film, plader, papir, litografi, brandsikring af træer Ammoniumbromid bruges ofte som en mellemkilde til bromidion i laboratorieprocesser og farmaceutiske præparater. Det er mest almindeligt anvendt som et tilsætningsstof til fremstilling af fotografiske film, brandsikringsprodukter og korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af fotografiske kemikalier og emulsioner. Det bruges også i farmaceutiske præparater. Det finder anvendelse i brandsikring af træ og litografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium bromide |
| Smeltepunkt | 452° (sublimering) |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. |
| Tæthed | 2.429 |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i vand, methanol, ethanol og acetone. Let opløselig i æter. Praktisk talt uopløselig i ethylacetatOpløselig i vand, methanol, ethanol og acetone. Let opløselig i æter. |
| Formel vægt | 97.97 |
| Vis mere |