Få mere at vide
Ammonium bromide, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11367837
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367837 25 g 25g
11357837 100 g 100g
11377837 500 g 500g
11347837 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11367837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014257.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Korrosionsinhibitorer, fremstilling af fotografiske film, plader, papir, litografi, brandsikring af træer Ammoniumbromid bruges ofte som en mellemkilde til bromidion i laboratorieprocesser og farmaceutiske præparater. Det er mest almindeligt anvendt som et tilsætningsstof til fremstilling af fotografiske film, brandsikringsprodukter og korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af fotografiske kemikalier og emulsioner. Det bruges også i farmaceutiske præparater. Det finder anvendelse i brandsikring af træ og litografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12124-97-9
Molekylær formel BrH4N
Molekylvægt (g/mol) 97.94
MDL nummer MFCD00011419
InChI nøgle SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ammoniumbromid
SMIL [NH4+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bromide
Smeltepunkt 452° (sublimation)
Farve Farveløs
Fysisk form Granulat
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% min.
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Slightly soluble in ether. Practically insoluble in ethyl acetateSoluble in water,methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formel vægt 97.97
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.429