Få mere at vide
Ammoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 11417727
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417727 500 g 500g
11427727 2500 g 2500g
11437727 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16258.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.28 DKK
    517.65 DKK / 500g
    Spare 78.63 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97,94 g/mol
Ammoniumbromid bruges ofte som en mellemkilde til bromidion i laboratorieprocesser og farmaceutiske præparater. Det er mest almindeligt anvendt som et tilsætningsstof til fremstilling af fotografiske film, brandsikringsprodukter og korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af fotografiske kemikalier og emulsioner. Det bruges også i farmaceutiske præparater. Det finder anvendelse i brandsikring af træ og litografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumbromid bruges ofte som en mellemkilde til bromidion i laboratorieprocesser og farmaceutiske præparater. Det er mest almindeligt anvendt som et tilsætningsstof til fremstilling af fotografiske film, brandsikringsprodukter og korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af fotografiske kemikalier og emulsioner. Det bruges også i farmaceutiske præparater. Det finder anvendelse i brandsikring af træ og litografi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, ethanol og acetone. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk og luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, tungmetaller, sølvsalte og kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12124-97-9
Molekylær formel BrH4N
Molekylvægt (g/mol) 97.94
MDL nummer MFCD00011419
InChI nøgle SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ammoniumbromid
SMIL [NH4+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bromide
Smeltepunkt 452 °C (sublimering)
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.429
Merck Index 14,505
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, ethanol og acetone. Let opløselig i æter.
Formel vægt 97.97
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bromide