Få mere at vide
Ammonium Bromide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10161750 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10161750 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3520/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 235°C
Smeltepunkt 452°C
CAS 12124-97-9
Farve White
pH 4.5 to 5.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel BrH4N
MDL nummer 11419
InChI nøgle SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[Br-]
IUPAC navn ammonium bromide
Molekylvægt (g/mol) 97.94
Formel vægt 97.94g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.