Få mere at vide
Ammoniumbromid, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10592601 25 g Glasflaske 25g
10686052 250 g Plastflaske 250g
10781281 1 kg Plastflaske 1kg
11954171 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10592601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199980250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12124-97-9
Molekylær formel BrH4N
Molekylvægt (g/mol) 97.94
MDL nummer MFCD00011419
InChI nøgle SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ammoniumbromid
SMIL [NH4+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 235.0°C
Kemisk navn eller materiale Ammonium bromide
Smeltepunkt 452.0°C
Farve Hvid
pH 4.5 to 6.0 (5% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel NH4Br
Merck Index 15,502
Opløselighedsinformation Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formel vægt 97.94
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.2% (105°C) max.
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.