Tekniske data
| Kogepunkt | 235,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium bromide |
| Smeltepunkt | 452,0 °C |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Argentometri) |
| Lineær formel | NH4Br |
| Merck Index | 15,502 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 970 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 1456 g/L (100 °C), frit opløselig i alkohol og acetone, let opløselig i ether, praktisk talt uopløselig i ethylacetat |
| Formel vægt | 97.94 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.