Få mere at vide
Ammoniumbisulfit - I vand, TRC
Artikelnummer. 30335244
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30335244 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30335244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63414310ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bisulfite
CAS 10192-30-0
Molekylær formel H5NO3S
Mængde 10 mL
Synonym Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000
InChI formel InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3)
SMIL [NH4+].OS(=O)[O-]
IUPAC navn azanium; Hydrogensulfit
Molekylvægt (g/mol) 99.11
Formel vægt 98.999