Få mere at vide
Ammoniumbisulfat, Purum pa,≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Beskrivelse
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 350°C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Bisulfate |
| Smeltepunkt | 121°C to 145°C |
| CAS | 7803-63-6 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 1 (100g/L at 20°C) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | H5NO4S |
| Lineær formel | (NH4)HSO4 |
| Vis mere |