Få mere at vide
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 350°C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Bisulfate |
| Smeltepunkt | 121°C to 145°C |
| CAS | 7803-63-6 |
| Farve | Colorless |
| pH | 1 (100g/L at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | H5NO4S |
| Lineær formel | (NH4)HSO4 |
| Vis mere |