Få mere at vide
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15640920 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15640920 250 g Poly bottle 250g
1 options
Artikelnummer. 15640920 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 09849250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 350°C
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bisulfate
Smeltepunkt 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Farve Colorless
pH 1 (100g/L at 20°C)
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
Molekylær formel H5NO4S
Lineær formel (NH4)HSO4
MDL nummer MFCD00051073
FN nummer UN2506
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Opløselighedsinformation Soluble in water, 0.5g in 10mL
InChI nøgle BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn ammonium hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 115.10
PubChem CID 24655
Formel vægt 115.11g/mol
Procent renhed ≥99.0% (T)
Emballage Poly bottle