Få mere at vide
Ammoniumbismutcitrat, Bi 48-52%, vand ca. 2%
Artikelnummer. 11488846
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488846 250 g 250g
11478846 50 g 50g
11468846 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17003.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25530-63-6 | C6H11BiNO7 | 418,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25530-63-6
Molekylær formel C6H11BiNO7
Molekylvægt (g/mol) 418.134
MDL nummer MFCD00036420
InChI nøgle JDINTLWFPXWXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bismuth citrate
PubChem CID 87101692
IUPAC navn azan; vismut; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bismuth citrate
Assay Procent Noter Bi 48 til 52 %, vand≈ 2 %
Mængde 250 g
Formel vægt 433.12