Få mere at vide
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11377067
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377067 50 g 50g
11357067 1 g 1g
11367067 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010895.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Ammoniumbis(oxalato)oxotitanat(IV)hydrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10580-03-7
Molekylær formel C4H8N2O9Ti
Molekylvægt (g/mol) 275.98
MDL nummer MFCD00149620
InChI nøgle VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium titanyloxalate
IUPAC navn diammoniumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
SMIL [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 276.01 (Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic