Få mere at vide
Ammoniumbis(oxalato)oxotitanat(IV) hydrat, Puratronic™, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11367067
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11367067 10 g 10g
11357067 1 g 1g
11377067 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11367067 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010895.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275,98 g/mol
Ammoniumbis(oxalato)oxotitanat(IV)hydrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10580-03-7
Molekylær formel C4H8N2O9Ti
Molekylvægt (g/mol) 275.98
MDL nummer MFCD00149620
InChI nøgle VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium titanyloxalate
IUPAC navn diammoniumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
SMIL [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 276.01 (Vandfri)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic