Få mere at vide
Ammoniumbifluorid, Flake, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577854 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15577854 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15577854 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 061905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 1341-49-7
Molekylær formel F2H5N
Molekylvægt (g/mol) 57.04
MDL nummer MFCD00012018
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn amindihydrofluorid
SMIL N.F.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bifluoride
Fysisk form Flager
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 57.04
Procent renhed ≥96.0%
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.51kg