Få mere at vide
Ammoniumbicarbonat, TRC
Artikelnummer. 30339819
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30339819 50 g
1 options
Artikelnummer. 30339819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63414550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel CH5NO3
Mængde 50 g
Synonym Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt
InChI formel InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
SMIL N.OC(=O)O
IUPAC navn azanium; Hydrogencarbonat
Molekylvægt (g/mol) 79.06
Formel vægt 79.0269
Procent renhed >95