Få mere at vide
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15647660 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15647660 25 g Poly Bottle 25g
15657660 500 g Poly Bottle 500g
15637660 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15647660 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. A614125G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn carbonic acid amine
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bicarbonate
Smeltepunkt 60°C
Farve Colorless
pH 8 (at 20°C)
Mængde 25 g
Lineær formel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formel vægt 79.06g/mol
Procent renhed ≥99%
Lugt Ammoniacal
Emballage Poly Bottle
Udseende Solid
Tæthed 1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.